(±)-Blebbistatin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3a-Hydroxy-6-methyl-1-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, Blebbistatin
BMLEI3150005 BMLEI3150025
ENZOBMLEI3150005EA 131 EUR InStock
ENZOBMLEI3150005 ENZOBMLEI3150025
(±)-Blebbistatin ≥98%
(±)-Blebbistatin
Inhibitor of non-muscle myosin II
Blebbistatin (so named because of its ability to block cell blebbing) is a selective and high-affinity (IC50 approx. 4 µM) inhibitor of non-muscle myosin II. During cell division blebbistatin inhibits contraction of the cleavage furrow without disrupting mitosis. It inhibits pancreatic adenocarcinoma cellular invasiveness and PDGF-stimulated fibroblast-collagen matrix contraction.
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
MW: 292,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113775
Numéro CAS: 674289-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ca389dbe4898ab893222576a6838f8ad8435d4&vid=d5829c16d9bbb59770a74b85086a93187cc5ae09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité