Chk2 inhibitor ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1150001EA 503.8 EUR InStock
ENZOENZCHM1150001 ENZOENZCHM1150500
Chk2 inhibitor ≥97% (par HPLC)
Chk2 inhibitor
Cell-permeable, ATP-competitive, potent inhibitor of Chk2.
Displays anti-proliferative and anti-inflammatory properties. Chk2 inhibitor has also been reported to suppress the growth of leukemic T cells.
Formule: C₁₅H₁₃N₅O₂
MW: 295,3 g/mol
Numéro CAS: 724708-21-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/40/45401640.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité