Cdk/Crk inhibitor ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1310001EA 226.6 EUR InStock
ENZOENZCHM1310001
Cdk/Crk inhibitor ≥98% (par HPLC)
Cdk/Crk inhibitor
Potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of Cdks. Antiproliferative.
Potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of Cdks. The Cdk/Crk inhibitor is a broad-spectrum growth inhibitor toward tumor cells.
Formule: C₂₃H₂₂Cl₂N₄O₃
MW: 473,4 g/mol
Numéro CAS: 784211-09-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/56/45401656.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité