WH-4-023 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1450005 ENZCHM1450010
ENZOENZCHM1450005EA 130.9 EUR InStock
ENZOENZCHM1450005 ENZOENZCHM1450010
WH-4-023 ≥99% (par HPLC)
WH-4-023
Potent and orally active Lck/Src inhibitor.
Formule: C₃₂H₃₆N₆O₄
Numéro MDL: MFCD28138072
Numéro CAS: 837422-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a331dcad8444035a99fa94589421a7cabad880&vid=2f66179776e9cc172ddfee31d3778eb4162e70ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité