SecinH3 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1140005EA 167.2 EUR InStock
ENZOENZCHM1140005
SecinH3 ≥99% (par HPLC)
SecinH3
Cell-permeable cytohesin family small GEF antagonist.
A Sec7 domain-binding selective antagonist against cytohesin family small GEFs. SecinH3 inhibits large GEFs only at much higher concentrations and is shown to effectively inhibit insulin signaling.
Formule: C₂₄H₂₀N₄O₄S
MW: 460,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD10687099
Numéro CAS: 853625-60-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/39/45401639.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité