Dorsomorphin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3690005 BMLEI3690025
ENZOBMLEI3690005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI3690005 ENZOBMLEI3690025
Dorsomorphin ≥98% (par CCM)
Dorsomorphin
Cell-permeable pyrrazolopyrimidine derivative that inhibits AMP kinase (Ki=109nM in the absence of AMP) in an ATP-competitive manner. It displays no significant inhibition of ZAPK, SYK, PKCT, PKA and JAK3. Decreases food intake in mice and inhibits the effects of AICAR and metformin. It has been shown to inhibit BMP type I receptors ALK2, ALK3 and ALK6. Promotes cardiomyogenesis in mouse embryonic stem cells. Induces protective autophagy in cancer cell lines.
  • AMPK inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO (3mg/ml, warm)
Formule: C₂₄H₂₅N₅O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08705402
Numéro CAS: 866405-64-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a697f3fdc9c940e6ad02c945127a5a0dd8e30ca&vid=d8845487afbaded6bf60d4735308639d4a60cdf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité