Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PF-622 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI4020005EA 126.5 EUR InStock
ENZOBMLEI4020005
PF-622 ≥98% (par CCM)
PF-622
FAAH inhibitor

Novel, potent and selective inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH). Inhibits FAAH in a time-dependent manner by covalently modifying the enzyme's active site serine (IC50=33nM). It is completely selective for FAAH relative to other mammalian serine hydrolases.


Formule: C₂₁H₂₂N₄O
MW: 346,4 g/mol
Numéro CAS: 898235-65-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/26/45403826.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité