Prostaglandin F2α ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPG0080002 BMLPG0080010
ENZOBMLPG0080002EA 92.4 EUR InStock
ENZOBMLPG0080002 ENZOBMLPG0080010
Prostaglandin F2α ≥99% (par CCM)
Prostaglandin F2α
A major uterine luteolytic prostaglandin. Endogenous agonist of the prostanoid FP receptor (KD=1.0nM). Inhibits differentiation of 3T3-L1 preadipocytes.
  • Prostanoid receptor ligand
Low melting white solid or colorless oil.
Soluble in 100% ethanol (50mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135231
Numéro CAS: 551-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité