N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate (HBED) ≥95% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFR1130050 BMLFR1130250
ENZOBMLFR1130050EA 66 EUR InStock
ENZOBMLFR1130050 ENZOBMLFR1130250
N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate (HBED) ≥95% (par RMN)
N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate (HBED)
Potent iron chelator
Iron chelator. Inhibits ferric ion catalyzed formation of hydroxyl radicals. A very potent ligand for the chelation of ferric iron in vivo (active in rat models but inactive in primate models). Inhibits neutrophil apoptosis. An important tool for probing the involvement of hydroxyl radicals in cellular processes.
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₆·HCl·xH₂O
Numéro MDL: MFCD04113603
Numéro CAS: 35369-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1e2abc3d9e036f7f61433914d61a1eddd63be08&vid=e3e27274415f72a625b202ac649979621c0c0675&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité