Rp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLCN1350001EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLCN1350001
Rp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Rp-cAMPS
Rp-cAMPS is a potent and specific competitive inhibitor of the activation of cAMP-dependent protein kinases by cAMP (IC50=4.9 µM) . Its cell permeability and complete resistance to cyclic nucleotide phosphodiesterases make it a unique tool for studying cAMP-dependent signaling. Significantly more lipophilc as compared to cAMP and thus membrane permeable in many biological systems. This product is not sterile.
  • PKA inhibitor
White solid.
Soluble in water (25mg/ml), aqueous buffers, methanol, 100% ethanol or DMSO.
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₅PS·C₆H₁₆N
MW: 446,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 151837-09-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/46/45403546.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité