Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus) ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCT1070001 BMLCT1070005
ENZOBMLCT1070001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLCT1070001 ENZOBMLCT1070005
Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus) ≥95% (par HPLC, TLC)
Thiolutin
Sulfur containing antibiotic. Potent inhibitor of bacterial and yeast RNA polymerases. Inhibits mRNA chain elongation. Inhibits adhesion of endothelial cells (HUVECs) to vitronectin (IC50=0.83 µM) thereby inhibiting tumor cell-induced angiogenesis in vivo. Inhibits transcription in C. albicans. Inhibits microbiological growth in beer. Active against soil borne pathogens.
  • RNA polymerase inhibitor
Yellow crystalline solid.
Soluble in DMSO (5mg/ml), very slightly soluble in water
Formule: C₈H₈N₂O₂S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 87-11-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2298e1ff9f7adcca03e46cf7a6e71f77993503a4&vid=9f8071be697d512a5c720bf6ab2770eb28e9f3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité