Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

24(R),25-Dihydroxyvitamin D3 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLDM3000050EA 382.8 EUR InStock
ENZOBMLDM3000050
24(R),25-Dihydroxyvitamin D3 ≥98% (par CCM)
24(R),25-Dihydroxyvitamin D3
Major metabolite of vitamin D3. Mediates calcium and phosphorous homeostasis. Inhibits 1α,25-dihydroxyvitamin D3 and testosterone potentiation of calcium channels in osteosarcoma cells.

  • Major metabolite of vitamin D3

Major metabolite of vitamin D3. Mediates calcium and phosphorous homeostasis. Inhibits 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 and testosterone potentiation of calcium channels in osteosarcoma cells.


Formule: C₂₇H₄₄O₃
MW: 416,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 55721-11-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/97/45403597.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité