Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)11,12-Epoxyeicosa-5Z,8Z,14Z-trienoic acid ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEE110050EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEE110050
(±)11,12-Epoxyeicosa-5Z,8Z,14Z-trienoic acid ≥98%
(±)11,12-Epoxyeicosa-5Z,8Z,14Z-trienoic acid
Biosynthesis via liver and renal cytochrome P-450. Induces glucagon release from pancreatic islets. Vasodilator in intestinal microcirculation. Inhibits Na+K+-ATPase. Urinary excretion in humans is increased during pregnancy-induced hypertension.

  • Inhibits Na+K+-ATPase

Biosynthesis via liver and renal cytochrome P-450. Induces glucagon release from pancreatic islets. Vasodilator in intestinal microcirculation. Inhibits Na+K+-ATPase. Urinary excretion in humans is increased during pregnancy-induced hypertension.


Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 123931-40-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/10/45403610.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité