Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Leukotriene B4-dimethylamide ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1020050EA 438.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1020050
Leukotriene B4-dimethylamide ≥98% (par HPLC)
Leukotriene B4-dimethylamide
Leukotriene B4 antagonist. Inhibits binding of [3H]-LTB4 to guinea pig lung membranes (Ki=0.13 µM). Antagonizes the degranulation response to LTB4 in rabbit PMNL (Kd=0.2 µM) acting, most likely, via receptor desensitization. Partial agonist at higher concentrations (5 µM).

  • Prostanoid receptor ligand

Liquid.


Formule: C₂₂H₃₇NO₃
MW: 363,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 83024-92-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/13/45403613.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité