Oxatomide ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1140010EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1140010
Oxatomide ≥99% (par HPLC)
Oxatomide
Suppresses PAF-induced bronchoconstriction in the guinea pig (ED50=0.9 mg/kg orally).
  • Inhibits the release and actions of leukotrienes
White solid.
Soluble in ethanol or DMSO.
Formule: C₂₇H₃₀N₄O
MW: 426,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211147
Numéro CAS: 60607-34-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/22/45403622.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité