Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aristolochic acid sodium salt ≥97%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1760050EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1760050
Aristolochic acid sodium salt ≥97%
Aristolochic acid sodium salt
Water soluble form of aristolochic acid.

  • Phospholipase inhibitor

Yellow solid.

Soluble in water.


Formule: C₁₇H₁₀NNaO₇
MW: 363,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10190-99-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/73/45403673.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité