Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AG-494 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI2280010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI2280010
AG-494 ≥98% (par CCM)
AG-494
AG-494 is a member of the tyrphostin family of tyrosine kinase inhibitors and is a potent inhibitor of EGF receptor autophosphorylation (IC50=1.2 µM) and EGF-dependent cell growth (IC50=6 µM). It selectively inhibits HER1 (EGF receptor) vs. HER1-2 receptor autophosphorylation (HER1: IC50=1.1 µM; HER1-2: IC50=45 µM). HER1-2 is a chimeric receptor consisting of the external HER1 domain fused to an internal HER2 domain. Blocks CDK2 activation and causescells to arrest at late G1 and during S phase.

  • EGFR inhibitor

Yellow solid.

Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).


Formule: C₁₆H₁₂N₂O₃
MW: 280,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209863
Numéro CAS: 133550-35-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/99/45403699.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité