K-252b ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2340100EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2340100
K-252b ≥98% (par HPLC)
K-252b
General, cell permeable protein kinase inhibitor. Acts by binding to the ATP binding domain of the kinase. Potent inhibitor of Ca2+/calmodulin kinase II. Inhibits myosin light chain kinase (MLCK; Ki=0.147µM), cAMP- dependent protein kinase (PKA; Ki=0.09µM), protein kinase C (PKC; Ki=0.02µM), and cGMP-dependent protein kinase (PKG; Ki=0.1µM).
  • PKC inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (1mg/ml) or dimethyl formamide (1mg/ml).
Formule: C₂₆H₁₉N₃O₅
MW: 453,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 99570-78-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/05/45403705.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité