HNMPA-(AM)3 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2480005EA 171.6 EUR InStock
ENZOBMLEI2480005 ENZOBMLEI2480025
HNMPA-(AM)3 ≥98% (par CCM)
HNMPA-(AM)3
HNMPA-(AM)3 is a cell-permeable analog of HNMPA. It inhibits insulin receptor tyrosine kinase activity (IC50=100 µM) and insulin-stimulated glucose oxidation in isolated rat adipocytes (IC50=10 µM). It has no effect on PKA (at concs. up to 1 mM) or PKC (at concs. up to 420 µM). Inhibits both serine and tyrosine autophosphorylation by the human insulin receptor. Does not affect protein kinase C (PKC) or cAMP-dependent protein kinase (PKA).
  • Insulin receptor inhibitor
Colorless oil.
Soluble in DMSO (>20mg/ml) or 100% ethanol (>20mg/ml).
Formule: C₂₀H₂₃O₁₀P
MW: 454,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 120944-03-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/12/45403712.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité