Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Metyrapone ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI2560200EA 50.6 EUR InStock
ENZOBMLEI2560200
Metyrapone ≥99%
Metyrapone
Inhibits cytochrome P-450-mediated prostaglandin ω/ω-1 hydroxylase activity.

  • Cytochrome P450 inhibitor

White solid.

Soluble in water (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25mg/ml).


Formule: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006397
Numéro CAS: 54-36-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/14/45403714.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité