MK-886 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3-(3-(tert-Butylthio)-1-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1H-indol-2-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid, 3-[1-(p-Chlorobenzyl)-5-(isopropyl)-3-t-butylthioindol-2-yl]-2,2-dimethylpropanoic acid Na, L-663,536
BMLEI2660005 BMLEI2660025
ENZOBMLEI2660005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI2660005 ENZOBMLEI2660025
MK-886 ≥98% (par HPLC)
MK-886
Inhibitor of PPARα activation. Inhibits 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) and leukotriene biosynthesis. Binds to FLAP with high affinity and prevents the activation of 5-lipoxygenase. IC50’s for leukotriene biosynthesis: 2.5 nM in intact leukocytes; 1.1 µM in whole blood. Induces apoptosis through the mitochondrial pathway.
  • FLAP inhibitor
White solid.
Soluble in 100% ethanol (25mg/ml) or DMSO (25mg/ml).
Formule: C₂₇H₃₃ClNO₂S·Na
MW: 494,0 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00876710
Numéro CAS: 118414-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91a1291a05c96db156c21a172c0e177f09b0113f&vid=1bd1cbdece43c0726fdd53ac4546356678ec2c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité