U-0126 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2820005EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLEI2820005 ENZOBMLEI2820001
U-0126 ≥98% (par CCM)
U-0126
U-0126 (Bis[amino[(2-aminophenyl)thio]methylene]butanedinitrile) is a novel, potent and selective MEK inhibitor (MEK1; IC50=72nM, MEK2; IC50=58nM). Inhibits AP-1 transcription activity. Blocks the production of inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases.
  • MEK inhibitor
White solid
Soluble in DMSO (>10mg/ml) or 100% ethanol (2mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₆N₆S₂
MW: 380,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 109522-58-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/36/45403736.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité