(R)-Ibuprofen ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2900200EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2900200
(R)-Ibuprofen ≥98%
(R)-Ibuprofen
Less active enantiomer of ibuprofen.
  • COX inhibitor
White crystalline powder.
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069290
Numéro CAS: 51146-57-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/41/45403741.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité