SB-3CT ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3250001 BMLEI3250005
ENZOBMLEI3250001EA 75.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3250001 ENZOBMLEI3250005
SB-3CT ≥98% (par CCM)
SB-3CT
Competitive, mechanism-based inhibitor of matrix metalloproteinases 2 and 9 (MMP-2 and MMP-9). It possesses Ki values in the nanomolar range against the gelatinases (14nM for MMP-2; 600nM for MMP-9), but in the micromolar range against other metalloproteinases (206µM for MMP-1, 15µM for MMP-3, 96µM for MMP-7, and 4µM for ADAM17/TACE). This inhibitor has also been used in vitro, in vivo, and in tissue culture. In vivo, it is metabolized to an even more potent gelatinase inhibitor.
  • MMP inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (at least 30mM) or 100% ethanol.
Formule: C₁₅H₁₄O₃S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09836266
Numéro CAS: 292605-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af8f325ba6898ef32cf87084e5d6b29aaa3575bb&vid=cf4639b10cf09620776c00d44abada301d3db3ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité