Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AG-1288 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3350050EA 418 EUR InStock
ENZOBMLEI3350050
AG-1288 ≥98% (par CCM)
AG-1288
Tyrosine kinase inhibitor. It has been shown to block TNFα induced cytotoxicity and to block glucocorticoid-induced COX-2 activity in human amnion cells (IC50=21μM). It is also reported to inhibit guanylyl cyclase.

  • Guanylyl cyclase inhibitor

Pale orange solid.

Soluble in DMSO (35mg/ml).


Formule: C₁₀H₅N₃O₄
MW: 231,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 116313-73-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/81/45403781.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité