Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BIBB-515 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3400050EA 484 EUR InStock
ENZOBMLEI3400050
BIBB-515 ≥98% (par CCM)
BIBB-515
BIBB 515 is a potent and selective inhibitor of 2,3-oxidosqualene cyclase (OSC) in vivo. BIBB 515 inhibits LDL production in both normolipemic and hyperlipemic hamsters and may represent a novel approach for the development of lipid lowering drugs.

  • Oxido-squalene cyclase inhibitor

White solid.

Soluble in DMSO (2mg/ml) or DMF (8mg/ml).


Formule: C₂₂H₂₁ClN₂O₂
MW: 380,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 156635-05-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/85/45403785.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité