PD-146176 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3560010 BMLEI3560050
ENZOBMLEI3560010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI3560010 ENZOBMLEI3560050
PD-146176 ≥98% (par HPLC)
PD-146176
A potent and selective 15-lipoxygenase inhibitor which lacks significant nonspecific antioxidant properties. It suppresses atherogenesis and limits atherosclerotic lesion development in the rabbit. It reduces oxidant stress-induced apoptosis in endothelial cells and inhibits proliferation in 15-LO overexpressing PC3 cells.
  • Lipoxygenase inhibitor
A potent and selective 15-lipoxygenase inhibitor which lacks significant nonspecific antioxidant properties. It suppresses atherogenesis and limits atherosclerotic lesion development in the rabbit. It reduces oxidant stress-induced apoptosis in endothelial cells and inhibits proliferation in 15-LO overexpressing PC3 cells.
Formule: C₁₅H₁₁NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664738
Numéro CAS: 4079-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b434f9dc23eca19c05e4b9582c8503e4f8df9c77&vid=85b137cb48fcaa5022b1a53306dcfd8908009063&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité