JZL-184 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3910050EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLEI3910050 ENZOBMLEI3910010
JZL-184 ≥98% (par CCM)
JZL-184
Potent, selective and irreversible inhibitor of MAG lipase (IC50=8nM vs 4µM for FAAH). JZL-184-treated mice displayed a number of CB1-dependent behavioral effects including analgesia, hypothermia and hypomotility as well as increased levels of 2-arachidonoylglycerol in the brain ( approx. 8-fold, with no effect on anandamide levels). JZL-184 produces a rapid and sustained blockade of brain 2-AG hydrolase activity in mice. It blocks neuropathic pain and enhances retrograde endocannabinoid signaling.
  • Monoacylglycerol lipase inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml).
Formule: C₂₇H₂₄N₂O₉
MW: 520,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976911
Numéro CAS: 1101854-58-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/17/45403817.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité