Anandamide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0170005EA 70.4 EUR InStock
ENZOBMLFA0170005 ENZOBMLFA0170025
Anandamide ≥98% (par CCM)
Anandamide
Endogenous [1] ligand for the CB1 receptor (CB1: Ki=52nm; CB2: Ki=1930nm [2]) and TRPV1 (Ki=5.78µM [3,4]). Inhibits NF-κB activation through direct binding to IKKβ [5] and induces apoptosis independently of cannabinoid or vanilloid receptors [6]. Activates the MAP kinase (MAPK/ERK) signalling pathway [7].
  • Endogenous CB1 receptor ligand
Colorless oil.
Soluble in ethanol (e.g. at a concentration of 50 mg/ml). It is also soluble in DMSO and dimethyl formamide.
Formule: C₂₂H₃₇NO₂
MW: 347,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 94421-68-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/43/45403843.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité