Chaetomellic acid A ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG2290005 BMLG2290025
ENZOBMLG2290005EA 83.6 EUR InStock
ENZOBMLG2290005 ENZOBMLG2290025
Chaetomellic acid A ≥98% (par CCM)
Chaetomellic acid A
Potent inhibitor of farnesyltransferase in isolated enzyme assays (IC50=55nM) but is inactive in whole cells. Inhibition of farnesyltransferase is selective over geranylgeranyltransferase I and II (IC50=92µM and 34µM respectively).
  • Farnesyltransferase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in warm water (2mg/ml, slightly cloudy).
Formule: C₁₉H₃₂O₄·2Na
Point de fusion: >315 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 148796-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77c7a96ffe7c7c1c25a430bd5769c9231d87177a&vid=4ffbb4d009e0a0c864a38f354128e27b82850cef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité