Mevastatin sodium ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLG2380005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLG2380005
Mevastatin sodium ≥98% (par HPLC)
Mevastatin sodium
This is the active carboxylate form of mevastatin. It is active in whole cells as well as in cell free assays.
  • HMG-CoA reductase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in ethanol (20 mg/ml) and DMSO (30 mg/ml).
Formule: C₂₃H₃₅O₆·Na
MW: 430,51 g/mol
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 99782-89-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/86/45403886.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité