Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-744,832 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLG2420005EA 382.8 EUR InStock
ENZOBMLG2420005
L-744,832 ≥98% (par CCM)
L-744,832
Ras farnesyltransferase inhibitor. Induces tumor regression in transgenic mice with multiple oncogenic mutations by mediating alterations in both cell cycle control and apoptosis. Induces p21 expression and arrests cells at G1. Causes enhanced mitotic sensitivity to taxol.

  • Farnesyltransferase inhibitor

White solid.

Soluble in DMSO, water, or acetonitrile.


Formule: C₂₆H₄₇Cl₂N₃O₆S₂
MW: 632,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1177806-11-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/87/45403887.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité