Lovastatin sodium salt ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLG2450005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLG2450005
Lovastatin sodium salt ≥97% (par HPLC)
Lovastatin sodium salt
Active carboxylate form of Lovastatin. Active in whole cells as well as cell-free assays. Inhibits cholesterol/ isoprenoid biosynthesis by inhibition of HMG-CoA reductase (Ki for acid form is 1 nM) and blocks protein isoprenylation and reduces plasma cholesterol levels in humans. Causes cells to arrest early in the G1 phase.
  • Active in whole cells as well as cell-free assays
White solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml) or 100% ethanol (10mg/ml).
Formule: C₂₄H₃₇O₆·Na
MW: 444,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 75225-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité