Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Guggulsterone ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLGR2350005EA 162.8 EUR InStock
ENZOBMLGR2350005
Z-Guggulsterone ≥98%
Z-Guggulsterone
A guggul tree steroid well known for its lipid lowering properties. Acts as a selective antagonist at farnesoid X receptors (FXRs). Inhibits FXR transactivation (IC50=10µM).

  • FXR inhibitor

White solid.

Soluble in DMSO.


Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 39025-23-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/34/45403934.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité