Ellipticine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3150010 BMLGR3150050
ENZOBMLGR3150010EA 125.4 EUR InStock
ENZOBMLGR3150010 ENZOBMLGR3150050
Ellipticine ≥98% (par CCM)
Ellipticine
A DNA-intercalating antitumor agent. Inhibits DNA topoisomerase II. Inhibits the phosphorylation of p53 in Lewis lung carcinoma cells and induces apoptosis. Inhibits cytochrome P-450-1A1.
  • Topoisomerase inhibitor
Bright yellow solid.
Soluble in DMSO, DMF or ethanol.
Formule: C₁₇H₁₄N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010524
Numéro CAS: 519-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1952e861a593e8439f480a4cd6408388c22871e0&vid=7001ffa95da6c50564c094994ef917d10dfb1b7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité