ICRF-193 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Meso-4,4'-(3,2-butanediyl)-bis(2,6-piperazinedione)
BMLGR3320001 BMLGR3320005
ENZOBMLGR3320001EA 161 EUR InStock
ENZOBMLGR3320001 ENZOBMLGR3320005
ICRF-193 ≥95% (par HPLC)
ICRF-193
A topoisomerase II inhibitor that does not cause DNA damage. Induces apoptosis in several cell lines including K562 and Molt-4 cells. Induces a G2 checkpoint that is associated with an ATR-dependent inhibition of polo-like kinase 1 (plk1) activity and a decrease in cyclin B1 phosphorylation.
  • Topoisomerase inhibitor
Off-white to pale yellow solid.
Soluble in DMSO (4mg/ml).
Formule: C₁₂H₁₈N₄O₄
MW: 282,3 g/mol
Point de fusion: 298…299 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 21416-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=576d1163313c1c83a8ff9598befbd64e075d322b&vid=ab7e9145d2110fa95d49ffea740a0cfa81a03783&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité