WEB-2086 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLL1370001 BMLL1370005
ENZOBMLL1370001EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLL1370001 ENZOBMLL1370005
WEB-2086 ≥98% (par HPLC)
WEB-2086
PAF receptor antagonist. Inhibits PAF-induced human platelet and neutrophil aggregation in vitro (IC50=0.17 and 0.36µM respectively). In vivo it dose dependently blocks eosinophil activation and displays antiallergic and anti-inflammatory activity in various models. Induces differentiation and triggers apoptosis and in a variety of cell lines.
  • PAF receptor ligand
Beige solid.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formule: C₂₂H₂₂ClN₅O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 105219-56-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b608b9ff02db91d952a3d1d4aff4206ba91857&vid=e835495639e110248c0cfb0d978a44c960dab719&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité