Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SEW-2871 ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 5-(4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole

ENZOBMLLP1060050EA 290.4 EUR InStock
ENZOBMLLP1060050
SEW-2871 ≥98%
SEW-2871
SEW-2871 is a novel, potent EDG receptor agonist structurally unrelated to sphingosine-1-phosphate and is highly selective for the human S1P1 receptor. It inhibits lymphocyte recirculation in vivo and produces immunosuppression without associated bradycardia which is induced by other less selective S1P agonists. In mice SEW-2871 blocked TNFα induced monocyte adhesion to endothelium.

  • S1P receptor ligand

White solid.


Formule: C₂₀H₁₀F₆N₂OS
MW: 440,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00096600
Numéro CAS: 256414-75-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/51/45401351.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité