Kavain (+/-) ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (±)-4-Methoxy-6-styryl-5,6-dihydro-α-pyrone, (+)-Kavain, (R,E)-4-Methoxy-6-styryl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
BMLNA1360050 BMLNA1360250
ENZOBMLNA1360050EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLNA1360050 ENZOBMLNA1360250
Kavain (+/-) ≥98%
Kavain (+/-)
Kavain is one constituent of kava-kava, an herbal drug of the South Pacific islands, which displays anti-convulsive, anxiolytic, analgesic and muscle relaxing properties. Kavain inhibits voltage-dependent Na+ channels in rat CA1 hippocampal neurons. It displays protective effects in the MPTP mouse model of Parkinson's disease but potentiates NMDA toxicity in the developing hippocampus.
  • Na+ channel blocker
Kavain is one constituent of kava-kava, an herbal drug of the South Pacific islands, which displays anti-convulsive, anxiolytic, analgesic and muscle relaxing properties. Kavain inhibits voltage-dependent Na+ channels in rat CA1 hippocampal neurons. It displays protective effects in the MPTP mouse model of Parkinson's disease but potentiates NMDA toxicity in the developing hippocampus.
Formule: C₁₄H₁₄O₃
MW: 230,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467093
Numéro CAS: 500-64-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff76ab43117e2a982dd60be0e9ec5c7e933fb7c&vid=47cbe47e20cc83c49b3da7698fd27f4dc5288f00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité