EHNA ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1290010 BMLPD1290050
ENZOBMLPD1290010EA 67.1 EUR InStock
ENZOBMLPD1290010 ENZOBMLPD1290050
EHNA ≥98% (par HPLC)
EHNA
Phosphodiesterase PDE II inhibitor, IC50=0.8 µM. Also inhibits adenosine deaminase, Ki=4 nM.
  • PDE inhibitor
White solid.
Soluble in water (25mg/ml).
Formule: C₁₄H₂₃N₅O·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 51350-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a71c6af5c7fe67d0d2afcc08f30b0c4e1f701e&vid=e8fc146503bcaa0828b3cf7afed1fbcc327b6db1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité