Quazinone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPD1700010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLPD1700010
Quazinone ≥98% (par HPLC)
Quazinone
Selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III, IC50=0.6µM).
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (3mg/ml) or 100% ethanol (1mg/ml).
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O
MW: 235,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 70018-51-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/10/45401410.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité