Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zardaverine ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLPD1950005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLPD1950005
Zardaverine ≥98% (par HPLC)
Zardaverine
Selective, dual inhibitor of PDE III and PDE IV (IC50s=2.5 and 1.1 µM respectively). Anti-allergic activity, combined inhibition of PDE III and IV have an additive synergistic effect on inhibition of guinea pig bronchospasm.

  • PDE inhibitor

Off-white to yellow solid.

Soluble in DMSO (25mg/ml).


Formule: C₁₂H₁₀F₂N₂O₃
MW: 268,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867059
Numéro CAS: 101975-10-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/16/45401416.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité