BML-244 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Boc-L-norleucinal
BMLPI1400005 BMLPI1400025
ENZOBMLPI1400005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLPI1400005 ENZOBMLPI1400025
BML-244 ≥98% (par CCM)
BML-244
A highly potent, cell-permeable inhibitor of cathepsin K (IC50=51 nM).
  • Cathepsin inhibitor
Oil.
Soluble in DMSO (10mg/ml) or 100% ethanol (12mg/ml).
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 104062-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aded6fe26cd86829e9bd6355e91a3ae579c31112&vid=01aa23f7f97e737283f16ccd3ab81002d7f8f13f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité