PF-356231 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1550001 BMLPI1550005
ENZOBMLPI1550001EA 132 EUR InStock
ENZOBMLPI1550001 ENZOBMLPI1550005
PF-356231 ≥98% (par CCM)
PF-356231
Specific non-chelating small-molecule inhibitor of MMP-12 (IC50 = 14 nM). At higher concentrations it inhibits other MMPs, but spares MMP-1, making it a valuable tool for investigation of MMP activity and function.
  • MMP inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₂₅H₂₀N₂O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 766536-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a4577376f157f5f591b8cc631afebe8a405d296&vid=e89713d380cbcc46e82ff8935debedc05ac7fab6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité