Sivelestat sodium ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1570010 BMLPI1570050
ENZOBMLPI1570010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLPI1570010 ENZOBMLPI1570050
Sivelestat sodium ≥98% (par HPLC)
Sivelestat sodium
Potent and selective leukocyte elastase inhibitor (IC50=44nM). Displays various anti-inflammatory activities including attenuation of LTB4-induced neutrophil migration and serum cytokine levels. Reduces acute inflammatory lung injury in vivo.
  • Elastase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml), ethanol (20mg/ml) or water (2mg/ml, warm). 
Formule: C₂₀H₂₁N₂NaO₇S·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01937969
Numéro CAS: 201677-61-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c788ae6dce47c213174188d560e27c0325e58da9&vid=911cf85e73f486e6ea5ec2c770d77c4e7d48948a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité