RK-682 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1120200 BMLPR1121000
ENZOBMLPR1120200EA 135 EUR InStock
ENZOBMLPR1120200 ENZOBMLPR1121000
RK-682 ≥98% (par HPLC)
RK-682
RK-682 is a novel tyrosine phosphatase inhibitor isolated from Streptomyces sp. It inhibits the dual specificity VHR phosphatase (IC50=2.0µM) selectively over CD45 (IC50=54µM), Cdc25B and PTP1B (IC50~42µM). RK-682 inhibits cell cycle progression of Ball-1 cells at the G1/S transition and enhances ATP-induced long-term potentiation in guinea pig hippocampal CA1 neurons. Shows potent activity against HIV-1 protease.
  • VHR inhibitor
Pale yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml), 100% ethanol (10mg/ml), methanol or dimethyl formamide.
New Product
Formule: C₂₁H₃₆O₅
MW: 368,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 154639-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdf77141374c0b4b9fae52e7fe9c028afdfc5d3f&vid=f21724305c001ce7ebde5b4986fac1439627a5c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µG ENZOBMLPR1120200
New Product
1 mg ENZOBMLPR1121000
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité