BML-260 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPR1190010EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLPR1190010
BML-260 ≥98% (par CCM)
BML-260
A potent inhibitor of the dual specificity phosphatase JSP-1 (IC50=18µM).
  • JSP-1 inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₁NO₃S₂
MW: 341,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 101439-76-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/79/45401479.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité