Luffariellolide (de Luffariella sp.) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLST3100001EA 189.2 EUR InStock
ENZOBMLST3100001
Luffariellolide (de Luffariella sp.) ≥98% (par CCM)
Luffariellolide
Marine sesterterpenoid. Structurally related to manoalide. Anti-inflammatory phospholipase A2 (PLA2) inhibitor (IC50=0.23µM). Less potent than manoalide, but partially reversible (IC50=0.23µM, bee venom PLA2). Inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=9.3µM) selectively over cPLA2.
  • Phospholipase inhibitor
Pale yellow oil.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₂₅H₃₈O₃
MW: 386,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 111149-87-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/34/45401534.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité