Thioetheramide-phosphorylcholine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST3250005 BMLST3250025
ENZOBMLST3250005EA 107.8 EUR InStock
ENZOBMLST3250005 ENZOBMLST3250025
Thioetheramide-phosphorylcholine ≥98% (par CCM)
Thioetheramide-phosphorylcholine
A potent substrate analog inhibitor of snake venom PLA2 (IC50=2 µM). It inhibits human recombinant sPLA2 (IC50=0.9 µM) selectively over cPLA2.
  • Phospholipase inhibitor
White solid.
Soluble in DMSO, 100% ethanol or methanol.
Formule: C₄₀H₈₃N₂O₅PS
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 116457-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité