AACOCF3 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLST3350010EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLST3350010 ENZOBMLST3350050
AACOCF3 ≥98% (par CCM)
AACOCF3
AACOCF3 is a trifluoromethylketone derivative of arachidonic acid. It is a selective inhibitor of human cytosolic PLA2 and Ca2+-independent PLA2 (iPLA2, IC50=15 µM). It is active in intact platelets and U937 cells (IC50=8 µM). It also inhibits fatty acid amide hydrolase (100% at 7.5 µM).
  • Inhibitor of PLA2 and FAAH
Yellow oil.
Soluble in DMSO (>25mg/ml) or 100% ethanol (>25mg/ml).
Formule: C₂₁H₃₁F₃O
MW: 356,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 149301-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité